Stampa…
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931184-1G OR931184-250MG
APOSOR931184-1GEA 698 EUR
APOSOR931184-1G APOSOR931184-250MG
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00820157
CAS Number: 16108-48-8