Stampa…
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931181-1G OR931181-250MG
APOSOR931181-1GEA 115 EUR
APOSOR931181-1G APOSOR931181-250MG
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula: C₇H₆ClNO·ClH
Peso molecolare: 192,043 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033889
CAS Number: 61889-48-3