Stampa…
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 712 EUR
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556147
CAS Number: 1050642-24-4