Stampa…
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931131-1G OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA 841 EUR
APOSOR931131-1G APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368133
CAS Number: 20028-71-1