Stampa…
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
OR931101-1G OR931101-250MG
APOSOR931101-1GEA 437 EUR
APOSOR931101-1G APOSOR931101-250MG
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃N·ClH
Peso molecolare: 183,678 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832197
CAS Number: 42923-76-2