Stampa…
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 647 EUR
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972089
CAS Number: 858232-97-0