Stampa…
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 149 EUR
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
Punto di fusione: 134…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01034555
CAS Number: 20896-27-9