Stampa…
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-Trp(7-Br)-OH, 2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR930993-1G OR930993-250MG OR930993-500MG
APOSOR930993-1GEA 1050 EUR
APOSOR930993-1G APOSOR930993-250MG APOSOR930993-500MG
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
7-Bromo-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Peso molecolare: 283,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972047
CAS Number: 852391-45-8