Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930991-10G OR930991-1G OR930991-5G
APOSOR930991-10GEA 372 EUR
APOSOR930991-10G APOSOR930991-1G APOSOR930991-5G
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅ClN₂·ClH
Peso molecolare: 199,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031872
CAS Number: 126055-32-1