Stampa…
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930988-1G OR930988-250MG
APOSOR930988-1GEA 713 EUR
APOSOR930988-1G APOSOR930988-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12181369
CAS Number: 1039758-67-2