Stampa…
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930987-1G OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA 877 EUR
APOSOR930987-1G APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formula: C₆H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847689
CAS Number: 81266-47-9