Stampa…
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930897-1G OR930897-250MG
APOSOR930897-1GEA 539 EUR
APOSOR930897-1G APOSOR930897-250MG
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033268
CAS Number: 82619-63-4