Stampa…
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930857-100G OR930857-25G OR930857-5G
APOSOR930857-100GEA 371 EUR
APOSOR930857-100G APOSOR930857-25G APOSOR930857-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine
Formula: C₇H₇Cl₂N₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698669
CAS Number: 145783-14-8