Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR930852-1G OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA 244 EUR
APOSOR930852-1G APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047565
CAS Number: 19343-78-3