Stampa…
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 227 EUR
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864592
CAS Number: 219921-68-3