Stampa…
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930832-100MG OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-100MGEA 0 EUR
APOSOR930832-100MG APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09886637
CAS Number: 41038-69-1