Stampa…
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N-cyclopropylpyrimidin-2-amine
OR930797-1G OR930797-500MG
APOSOR930797-1GEA 539 EUR
APOSOR930797-1G APOSOR930797-500MG
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₇H₈ClN₃
Peso molecolare: 169,612 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046853
CAS Number: 1044771-76-7