Stampa…
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 437 EUR
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO·ClH
Peso molecolare: 220,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026792
CAS Number: 191608-09-0