Stampa…
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930741-1G OR930741-5G
APOSOR930741-1GEA 0 EUR
APOSOR930741-1G APOSOR930741-5G
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09952017
CAS Number: 894493-95-9