Stampa…
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930722-1G OR930722-250MG
APOSOR930722-1GEA 487 EUR
APOSOR930722-1G APOSOR930722-250MG
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate 95%
Ethyl 2-amino-3-cyclobutylpropanoate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111478
CAS Number: 394735-17-2