1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930712-1G
OR930712-250MG
APOSOR930712-1GEA
864
EUR
APOSOR930712-1G
APOSOR930712-250MG
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115071 CAS Number: 247583-70-6 |