Stampa…
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930677-1G OR930677-250MG
APOSOR930677-1GEA 400 EUR
APOSOR930677-1G APOSOR930677-250MG
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864610
CAS Number: 64693-47-6