Stampa…
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930611-1G OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA 806 EUR
APOSOR930611-1G APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189764
CAS Number: 1196156-69-0