Stampa…
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930591-1G OR930591-5G
APOSOR930591-1GEA 94.5 EUR
APOSOR930591-1G APOSOR930591-5G
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025214
CAS Number: 16220-95-4