Stampa…
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930579-1G OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA 806 EUR
APOSOR930579-1G APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07700128
CAS Number: 62455-70-3