Stampa…
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930554-1G OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA 213 EUR
APOSOR930554-1G APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06800551
CAS Number: 92-14-8