Stampa…
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930487-1G OR930487-250MG
APOSOR930487-1GEA 187 EUR
APOSOR930487-1G APOSOR930487-250MG
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-ol 97%
5-Bromo-6-methylpyrimidin-4-ol
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646062
CAS Number: 3438-52-6