Stampa…
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 49.3 EUR
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18389339
CAS Number: 145123-24-6