Stampa…
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930466-1G OR930466-250MG
APOSOR930466-1GEA 807 EUR
APOSOR930466-1G APOSOR930466-250MG
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide 95%
2-(Chloromethyl)pyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,571 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697575
CAS Number: 31640-94-5