Stampa…
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930429-1G OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA 248 EUR
APOSOR930429-1G APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318301
CAS Number: 64715-80-6