Stampa…
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 149 EUR
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,053 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845481
CAS Number: 860624-90-4