N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930420-100MG
OR930420-1G
OR930420-250MG
APOSOR930420-100MGEA
168
EUR
APOSOR930420-100MG
APOSOR930420-1G
APOSOR930420-250MG
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine 95%
N-(3-Methylbutan-2-yl)cyclopropanamine
Formula:
C₈H₁₇N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09044869 CAS Number: 926204-43-5 |