Stampa…
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Boc-aminomethyl)pyrazole
OR930419-100MG OR930419-1G OR930419-250MG
APOSOR930419-100MGEA 120 EUR
APOSOR930419-100MG APOSOR930419-1G APOSOR930419-250MG
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 197,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12820298
CAS Number: 1107620-72-3