Stampa…
2,4-Diethylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930392-1G OR930392-250MG
APOSOR930392-1GEA 754 EUR
APOSOR930392-1G APOSOR930392-250MG
2,4-Diethylpyrimidine 95%
2,4-Diethylpyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22423156
CAS Number: 857990-28-4