Stampa…
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 241 EUR
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656269
CAS Number: 27063-98-5