Stampa…
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA 364 EUR
APOSOR930363-1G APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697831
CAS Number: 120739-84-6