4-Chlorocinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylaldehyde
OR930356-10G
OR930356-25G
OR930356-5G
APOSOR930356-10GEA
118
EUR
APOSOR930356-10G
APOSOR930356-25G
APOSOR930356-5G
4-Chlorocinnamaldehyde 95%
4-Chlorocinnamaldehyde
Formula:
C₉H₇ClO Peso molecolare: 166,604 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156880 CAS Number: 49678-02-6 |