Stampa…
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930355-10G OR930355-1G OR930355-5G
APOSOR930355-10GEA 430 EUR
APOSOR930355-10G APOSOR930355-1G APOSOR930355-5G
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001586
CAS Number: 4056-73-9