1-Acetyl-1H-benzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanone
Formula:
C₈H₇N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00461288 CAS Number: 18773-93-8 |