Stampa…
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930300-1G OR930300-250MG
APOSOR930300-1GEA 328 EUR
APOSOR930300-1G APOSOR930300-250MG
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one 95%
1H-Benzo[d]azepin-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01101239
CAS Number: 19301-09-8