Stampa…
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Formyl-3-methoxybenzonitrile
OR930297-1G OR930297-5G
APOSOR930297-1GEA 65.5 EUR
APOSOR930297-1G APOSOR930297-5G
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779491
CAS Number: 21962-45-8