1-Bromoethyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930288-100G
OR930288-25G
APOSOR930288-100GEA
192
EUR
APOSOR930288-100G
APOSOR930288-25G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formula:
C₄H₇BrO₂ Peso molecolare: 167,001 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08061392 CAS Number: 40258-78-4 |