Stampa…
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR930287-1G OR930287-5G
APOSOR930287-1GEA 251 EUR
APOSOR930287-1G APOSOR930287-5G
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone
Formula: C₈H₆ClN₃O
Peso molecolare: 195,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22205848
CAS Number: 1363381-59-2