Stampa…
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930245-1G OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA 168 EUR
APOSOR930245-1G APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752993
CAS Number: 915920-24-0