2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930226-1G
OR930226-250MG
APOSOR930226-1GEA
48
EUR
APOSOR930226-1G
APOSOR930226-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula:
C₁₀H₁₁NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100986 CAS Number: 55770-61-1 |