Stampa…
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930222-1G OR930222-500MG
APOSOR930222-1GEA 373 EUR
APOSOR930222-1G APOSOR930222-500MG
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Fmoc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₂₃H₂₅NO₄
Peso molecolare: 379,449 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863220
CAS Number: 282524-98-5