Stampa…
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-4-amine
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 136 EUR
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659470
CAS Number: 61090-37-7