Stampa…
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930200-1G OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA 865 EUR
APOSOR930200-1G APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464672
CAS Number: 23054-66-2