Stampa…
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930182-1G OR930182-250MG
APOSOR930182-1GEA 865 EUR
APOSOR930182-1G APOSOR930182-250MG
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine 95%
1-(1-Propyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₄N₄
Peso molecolare: 154,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053902
CAS Number: 1060817-05-1