Stampa…
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(tert-Butyl)nicotinic acid
OR930175-1G OR930175-250MG
APOSOR930175-1GEA 118 EUR
APOSOR930175-1G APOSOR930175-250MG
6-tert-Butylnicotinic acid 98%
6-tert-Butylnicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059362
CAS Number: 832715-99-8